missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
3-Hydroxyoctanoic Acid-d12, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-Hydroxyoctanoic Acid-d12 |
| CAS | 1215622-76-6 |
| Molekylær formel | C8H4D12O3 |
| Mængde | 1 mg |
| Synonym | 3-Hydroxycaprylic Acid-d12, beta-Hydroxyoctanoic Acid-d12, (+/-)-3-Hydroxyoctanoic Acid-d12 |
| InChI formel | InChI=1S/C8H16O3/c1-2-3-4-5-7(9)6-8(10)11/h7,9H,2-6H2,1H3,(H,10,11)/i1D3,2D2,3D2,4D2,5D2,7D |
| SMIL | [2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])(O)CC(=O)O |
| IUPAC navn | 3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-dodecadeuterio-3-hydroxyoctanoic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 172.28 |
| Formel vægt | 172.1853 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?