Få mere at vide
3-Hydroxynonanoic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-Hydroxynonanoic Acid |
| Mængde | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C9H18O3/c1-2-3-4-5-6-8(10)7-9(11)12/h8,10H,2-7H2,1H3,(H,11,12) |
| Formel vægt | 174.1256 |