missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

3-Hydroxynaphthalene-2,7-disulfonic Acid Disodium Salt (Technical Grade), TRC

Artikelnummer. 30008034
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 g
10 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30008034 10 g
17979994 50 g
17918114 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30008034 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCH94958010G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 135-51-3
Molekylær formel C10 H6 O7 S2 . 2 Na
Molekylvægt (g/mol) 348.26
Synonym 3-Hydroxy-2,7-naphthalenedisulfonic Acid Disodium Salt, 2-Hydroxy-3,6-naphthalenedisulfonic Acid Disodium Salt, 2-Naphthol-3,6-disulfonic Acid Disodium Salt, Disodium 2-Hydroxy-3,6-naphthalenedisulfonate, Disodium 2-Naphthol-3,6-disulfonate Disodium, 3-Hydroxy-2,7-naphthalenedisulfonate Fericon;
IUPAC navn disodium;3-hydroxynaphthalene-2,7-disulfonate
SMIL [Na+].[Na+].Oc1cc2ccc(cc2cc1S(=O)(=O)[O-])S(=O)(=O)[O-]

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 3-Hydroxynaphthalene-2,7-disulfonic Acid Disodium Salt
Mængde 10 g
InChI formel InChI=1S/C10H8O7S2.2Na/c11-9-4-6-1-2-8(18(12,13)14)3-7(6)5-10(9)19(15,16)17;;/h1-5,11H,(H,12,13,14)(H,15,16,17);;/q;2*+1/p-2
Formel vægt 347.935
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.