Få mere at vide
3-Hydroxynaphthalen-2,7-disulfonsyre Dinatriumsalt (teknisk kvalitet), TRC
Artikelnummer. 17918114
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
17918114 1 g
30008034 10 g
17979994 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 17918114 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCH9495801G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 135-51-3
Molekylær formel C10 H6 O7 S2 . 2 Na
Molekylvægt (g/mol) 348.26
Synonym 3-Hydroxy-2,7-naphthalenedisulfonic Acid Disodium Salt, 2-Hydroxy-3,6-naphthalenedisulfonic Acid Disodium Salt, 2-Naphthol-3,6-disulfonic Acid Disodium Salt, Disodium 2-Hydroxy-3,6-naphthalenedisulfonate, Disodium 2-Naphthol-3,6-disulfonate Disodium, 3-Hydroxy-2,7-naphthalenedisulfonate Fericon;
IUPAC navn disodium; 3-hydroxynaphthalen-2,7-disulfonat
SMIL [Na+].[Na+].Oc1cc2ccc(cc2cc1S(=O)(=O)[O-])S(=O)(=O)[O-]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Hydroxynaphthalene-2,7-disulfonic Acid Disodium Salt
Mængde 1 g
InChI formel InChI=1S/C10H8O7S2.2Na/c11-9-4-6-1-2-8(18(12,13)14)3-7(6)5-10(9)19(15,16)17;;/h1-5,11H,(H,12,13,14)(H,15,16,17);;/q;2*+1/p-2
Formel vægt 347.935