Få mere at vide
3-Hydroxymethylpiperidin, TRC
Artikelnummer. 30405427
Skift visning
Mængde:
500 mg
1 g
2.5 g
Pakningsstørrelse:
2.5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
30405427 500 mg -
30390683 2.5 g 2.5g
30404619 1 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30405427 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCH972450500MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 14-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 4606-65-9
Molekylær formel C6H13NO
Molekylvægt (g/mol) 115.17
Synonym 3-Piperidinemethanol, (3-Piperidinyl)methanol, (3-Piperidyl)methanol, (Piperidin-3-yl)methanol, 3-(Hydroxymethyl)piperidine, 3-Pipecolin-α-ol
IUPAC navn Piperidin-3-ylmethanol
SMIL OCC1CCCNC1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Hydroxymethylpiperidine
Mængde 500 mg
InChI formel InChI=1S/C6H13NO/c8-5-6-2-1-3-7-4-6/h6-8H,1-5H2
Formel vægt 115.0997