Få mere at vide
3-Hydroxymethylpiperidine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-Hydroxymethylpiperidine |
| Mængde | 2.5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C6H13NO/c8-5-6-2-1-3-7-4-6/h6-8H,1-5H2 |
| Formel vægt | 115.0997 |