Få mere at vide
3-(Hydroxymethylene)-6-phenyl-2,5-piperazinedione, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-(Hydroxymethylene)-6-phenylpiperazine-2,5-dione |
| CAS | 142975-48-2 |
| Molekylær formel | C11 H10 N2 O3 |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | 3-(Hydroxymethylene)-6-phenyl-2,5-piperazinedione, 2,5-Piperazinedione, 3-(hydroxymethylene)-6-phenyl-, 3-(Hydroxymethylene)-6-phenyl-2,5-piperazinedione, 3-(Hydroxymethylene)-6-phenylpiperazine-2,5-dione |
| InChI formel | InChI=1S/C11H10N2O3/c14-6-8-10(15)13-9(11(16)12-8)7-4-2-1-3-5-7/h1-6,9,14H,(H,12,16)(H,13,15) |
| SMIL | OC=C1NC(=O)C(NC1=O)c2ccccc2 |
| IUPAC navn | 3-(hydroxymethylidene)-6-phenylpiperazine-2,5-dione |
| Molekylvægt (g/mol) | 218.209 |
| Formel vægt | 218.069 |