Få mere at vide
3-Hydroxymethylantipyrine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-Hydroxymethylantipyrine |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C11H12N2O2/c1-12-10(8-14)7-11(15)13(12)9-5-3-2-4-6-9/h2-7,14H,8H2,1H3 |
| Formel vægt | 204.0899 |