Få mere at vide
3-Hydroxymethyl Maraviroc, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-Hydroxymethyl Maraviroc |
| CAS | 1217535-55-1 |
| Molekylær formel | C29H41F2N5O2 |
| Mængde | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C29H41F2N5O2/c1-19(2)27-34-33-26(18-37)36(27)24-16-22-8-9-23(17-24)35(22)15-12-25(20-6-4-3-5-7-20)32-28(38)21-10-13-29(30,31)14-11-21/h3-7,19,21-25,37H,8-18H2,1-2H3,(H,32,38)/t22?,23?,24?,25-/m0/s1 |
| SMIL | CC(C)c1nnc(CO)n1[C@@H]2C[C@H]3CC[C@@H](C2)N3CC[C@H](NC(=O)C4CCC(F)(F)CC4)c5ccccc5 |
| Molekylvægt (g/mol) | 529.66 |