Få mere at vide
3-(Hydroxymethyl)Benzamide (~85%), TRC
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | 3-(Hydroxymethyl)Benzamide |
| Mængde | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C8H9NO2/c9-8(11)7-3-1-2-6(4-7)5-10/h1-4,10H,5H2,(H2,9,11) |
| Formel vægt | 151.0633 |