Få mere at vide
3-(Hydroxymethyl)-4-nitro-benzonitrile, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-(Hydroxymethyl)-4-nitro-benzonitrile |
| CAS | 90178-81-7 |
| Molekylær formel | C8H6N2O3 |
| Mængde | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C8H6N2O3/c9-4-6-1-2-8(10(12)13)7(3-6)5-11/h1-3,11H,5H2 |
| SMIL | N#CC1=CC=C(C(CO)=C1)[N+]([O-])=O |
| IUPAC navn | 3-(hydroxymethyl)-4-nitrobenzonitrile |
| Molekylvægt (g/mol) | 178.14 |
| Formel vægt | 178.04 |