Få mere at vide
3-Hydroxymethyl-(1-oxy-2,2,5,5-tetramethylpyrrolin), TRC
Artikelnummer. 30408229
Skift visning
Mængde:
10 mg
25 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30408229 10 mg
30403413 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30408229 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCH94826010MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 55738-75-5
Molekylær formel C9 H16 N O2
Molekylvægt (g/mol) 170.23
Synonym 1H-Pyrrol-1-yloxy, 2,5-dihydro-3-(hydroxymethyl)-2,2,5,5-tetramethyl-, 2,5-Dihydro-3-(hydroxymethyl)-2,2,5,5-tetramethyl-1H-pyrrol-1-yloxy, 3-Hydroxymethyl-2,2,5,5-tetramethyl-3-pyrrolin-1-yloxy, 3-Hydroxymethyl-2,2,5,5-tetramethylpyrrolin-1-oxyl, 3-Hydroxymethyl-2,2,5,5-tetramethylpyrroline-N-oxyl, 3-Hydroxymethyl-2,2,5,5-tetramethylpyrroline-1-oxyl
IUPAC navn (1-λ^{1}-oxidanyl-2,2,5,5-tetramethylpyrrol-3-yl)methanol
SMIL CC1(C)C=C(CO)C(C)(C)N1[O]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Hydroxymethyl-(1-oxy-2,2,5,5-tetramethylpyrroline)
Mængde 10 mg
InChI formel InChI=1S/C9H16NO2/c1-8(2)5-7(6-11)9(3,4)10(8)12/h5,11H,6H2,1-4H3
Formel vægt 170.1181