Få mere at vide
3-Hydroxymethyl-(1-oxy-2,2,5,5-tetramethylpyrroline)-15N, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-Hydroxymethyl-(1-oxy-2,2,5,5-tetramethylpyrroline)-15N |
| CAS | 1336901-84-8 |
| Molekylær formel | C9H1615NO2 |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | 2,5-Dihydro-3-(hydroxymethyl)-2,2,5,5-tetramethyl-1H-pyrrol-1-yloxy-15N, 3-Hydroxymethyl-2,2,5,5-tetramethyl-3-pyrrolin-1-yloxy-15N, 3-Hydroxymethyl-2,2,5,5-tetramethylpyrrolin-1-oxyl-15N, 3-Hydroxymethyl-2,2,5,5-tetramethylpyrroline-N-oxyl-15N |
| InChI formel | InChI=1S/C9H16NO2/c1-8(2)5-7(6-11)9(3,4)10(8)12/h5,11H,6H2,1-4H3/i10+1 |
| SMIL | CC1(C)C=C(CO)C(C)(C)[15N]1[O] |
| IUPAC navn | (1-λ^{1}-oxidanyl-2,2,5,5-tetramethyl(1^{15}N)pyrrol-3-yl)methanol |
| Molekylvægt (g/mol) | 171.23 |
| Formel vægt | 171.1151 |