missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

3-(Hydroxymethyl)-1-oxy-2,2,5,5-tetramethylpyrrolidine, TRC

Artikelnummer. 30402347
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
25 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30402347 25 mg
30399842 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30402347 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCH94825525MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 27298-75-5
Molekylær formel C9 H18 N O2
Molekylvægt (g/mol) 172.24
IUPAC navn (1-λ^{1}-oxidanyl-2,2,5,5-tetramethylpyrrolidin-3-yl)methanol
SMIL CC1(C)CC(CO)C(C)(C)N1[O]

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 3-(Hydroxymethyl)-1-oxy-2,2,5,5-tetramethylpyrrolidine
Mængde 25 mg
InChI formel InChI=1S/C9H18NO2/c1-8(2)5-7(6-11)9(3,4)10(8)12/h7,11H,5-6H2,1-4H3
Formel vægt 172.1338
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.