Få mere at vide
3-Hydroxymandelic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-Hydroxymandelic Acid |
| CAS | 17119-15-2 |
| Molekylær formel | C8 H8 O4 |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | Benzeneacetic acid, α,3-dihydroxy-, Mandelic acid, m-hydroxy- (6CI,7CI,8CI), α,3-Dihydroxybenzeneacetic acid, (±)-m-Hydroxymandelic acid, 3-Hydroxymandelic acid, DL-3-Hydroxymandelic acid, m-Hydroxymandelic acid, 3-Hydroxyphenylglycolic acid, 2-Hydroxy-2-(3-hydroxyphenyl)acetic acid |
| InChI formel | InChI=1S/C8H8O4/c9-6-3-1-2-5(4-6)7(10)8(11)12/h1-4,7,9-10H,(H,11,12) |
| SMIL | OC(C(=O)O)c1cccc(O)c1 |
| IUPAC navn | 2-hydroxy-2-(3-hydroxyphenyl)acetic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 168.15 |
| Formel vægt | 168.0423 |