Få mere at vide
3-Hydroxymandelic Acid, MedChemExpress
Artikelnummer. 16449376
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
16449376 100 mg
1 options
Artikelnummer. 16449376 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HYW015326
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
MedChemExpress 3-Hydroxymandelic Acid, a metabolite of Phenylephrine, Phenylephrine is a α-receptor agonist.
3-Hydroxymandelic Acid, a metabolite of Phenylephrine, Phenylephrine is a α-receptor agonist.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Hydroxymandelic Acid
CAS 17119-15-2
Farve Light Brown
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C8H8O4
Mængde 100 mg
SMIL O=C(O)C(O)C1=CC=CC(O)=C1
Molekylvægt (g/mol) 168.15
Formel vægt 168.15
Procent renhed 97.0%
Grad Research
Fysisk form Powder
Til brug med (applikation) Metabolism-sugar/lipid metabolism