Få mere at vide
3-Hydroxylauric Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-Hydroxylauric Acid |
| CAS | 1883-13-2 |
| Molekylær formel | C12 H24 O3 |
| Mængde | 50 mg |
| Synonym | 3-Hydroxy Dodecanoic Acid, (RS)-3-Hydroxylauric Acid, (±)-3-Hydroxydodecanoic Acid, 3-Hydroxydodecanoic Acid, DL-β-Hydroxydodecanoic Acid, β-Hydroxydodecanoic Acid, β-Hydroxylauric Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C12H24O3/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-11(13)10-12(14)15/h11,13H,2-10H2,1H3,(H,14,15) |
| SMIL | CCCCCCCCCC(O)CC(=O)O |
| IUPAC navn | 3-hydroxydodecanoic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 216.3172 |
| Formel vægt | 216.1725 |