Få mere at vide
3-Hydroxyisovaleric acid, MedChemExpress
Artikelnummer. 16471199
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
1 g
Artikelnummer. Mængde
16471199 1 g
1 options
Artikelnummer. 16471199 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY113409
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-01-2027
MedChemExpress 3-Hydroxyisovaleric acid is a normal endogenous metabolite excreted in the urine. The urinary excretion of 3-hydroxyisovaleric acid is early and sensitive indicator of biotin deficiency.
3-Hydroxyisovaleric acid is a normal endogenous metabolite excreted in the urine. The urinary excretion of 3-hydroxyisovaleric acid is early and sensitive indicator of biotin deficiency.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Hydroxyisovaleric acid
Fysisk form Liquid
CAS 625-08-1
Farve Colorless
Mængde 1 g
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C5H10O3
Til brug med (applikation) Metabolism-sugar/lipid metabolism
Opløselighedsinformation DMSO : 50 mg/mL (423.26 mM; Need ultrasonic)
SMIL CC(C)(O)CC(O)=O
Molekylvægt (g/mol) 118.13
Formel vægt 118.13
Procent renhed 97.0%