Få mere at vide
3-Hydroxyisothiazole-5-carboxamide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-Hydroxyisothiazole-5-carboxylate |
| CAS | 62020-63-7 |
| Molekylær formel | C4 H4 N2 O2 S |
| Mængde | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C4H4N2O2S/c5-4(8)2-1-3(7)6-9-2/h1H,(H2,5,8)(H,6,7) |
| SMIL | NC(=O)C1=CC(=O)NS1 |
| IUPAC navn | 3-oxo-1,2-thiazole-5-carboxamide |
| Molekylvægt (g/mol) | 144.15 |
| Formel vægt | 143.9993 |