Få mere at vide
3-Hydroxyisoquinoline, 99%
Artikelnummer. 11308736
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11308736 1 g 1g
11318736 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11308736 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L19428.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 7651-81-2 | C9H7NO | 145.161 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7651-81-2
Molekylær formel C9H7NO
Molekylvægt (g/mol) 145.161
MDL nummer MFCD00075524
InChI nøgle GYPOFOQUZZUVQL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-hydroxyisoquinoline, isoquinolin-3-ol, isoquinolin-3 2h-one, 3-isoquinolinol, 2,3-dihydroisoquinolin-3-one, 3 2h-isoquinolinone, 2h-3-isoquinolone, zlchem 163, 3-hydroxy-isoquinoline, 3-isoquinolinol 9ci
PubChem CID 2736554
IUPAC navn 2H-isoquinolin-3-on
SMIL C1=CC2=CC(=O)NC=C2C=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Hydroxyisoquinoline
Smeltepunkt ∽250°C (decomposition)
Mængde 1 g
Beilstein 113230
Formel vægt 145.16
Procent renhed 99%