missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

3-Hydroxyisobutyric acid, MedChemExpress

Artikelnummer. 16457477
Encompass_Preferred
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16457477 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 16457477 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY113126

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.

Anmod om en pris på denne vare her.

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

MedChemExpress 3-Hydroxyisobutyric acid is an important interorgan metabolite, an intermediate in the pathways of l-valine and thymine and a good gluconeogenic substrate.

3-Hydroxyisobutyric acid is an important interorgan metabolite, an intermediate in the pathways of l-valine and thymine and a good gluconeogenic substrate.

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 3-Hydroxyisobutyric acid
Fysisk form Viscous Liquid
CAS 2068-83-9
Farve Colorless
Mængde 5 mg
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C4H8O3
Opløselighedsinformation DMSO : 125 mg/mL (1200.77 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 100 mg/mL (960.61 mM; Need ultrasonic)
SMIL O=C(O)C(C)CO
Molekylvægt (g/mol) 104.1
Formel vægt 104.1
Procent renhed 92.0%
Grad Research
Vis mere Vis mindre

Research purposes only

Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.