Få mere at vide
3-Hydroxyindole, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-Hydroxyindole |
| Mængde | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C8H7NO/c10-8-5-9-7-4-2-1-3-6(7)8/h1-5,9-10H |
| Formel vægt | 133.0528 |