Få mere at vide
3-Hydroxyhomophthalic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-Hydroxyhomophthalic Acid |
| Mængde | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C9H8O5/c10-6-3-1-2-5(4-7(11)12)8(6)9(13)14/h1-3,10H,4H2,(H,11,12)(H,13,14) |
| Formel vægt | 196.0372 |