Få mere at vide
3-Hydroxyhippuric acid, MedChemExpress
Artikelnummer. 16401037
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
50 mg
Artikelnummer. Mængde
16401037 50 mg
1 options
Artikelnummer. 16401037 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY113085
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
MedChemExpress 3-Hydroxyhippuric acid is an acyl glycine. Acyl glycines are normally minor metabolites of fatty acids.
3-Hydroxyhippuric acid is an acyl glycine. Acyl glycines are normally minor metabolites of fatty acids.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Hydroxyhippuric acid
CAS 1637-75-8
Farve White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C9H9NO4
Opløselighedsinformation DMSO : 83.33 mg/mL (426.96 mM; Need ultrasonic)
SMIL O=C(O)CNC(C1=CC=CC(O)=C1)=O
Molekylvægt (g/mol) 195.17
Mængde 50 mg
Formel vægt 195.17
Procent renhed 99.64%
Grad Research
Fysisk form Solid