Få mere at vide
3-hydroxyhexansyre, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-Hydroxyhexanoic Acid |
| CAS | 10191-24-9 |
| Renhedsgrad noter | GC |
| Molekylær formel | C6 H12 O3 |
| Mængde | 250 mg |
| Synonym | (+/-)-3-Hydroxyhexanoic Acid, 3-Hydroxycaproic Acid, 3-Hydroxyhexanoic Acid, β-Hydroxy-n-caproic Acid, β-Hydroxycaproic Acid, β-Hydroxyhexanoic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C6H12O3/c1-2-3-5(7)4-6(8)9/h5,7H,2-4H2,1H3,(H,8,9) |
| SMIL | CCCC(O)CC(=O)O |
| IUPAC navn | 3-hydroxyhexansyre |
| Molekylvægt (g/mol) | 132.158 |
| Vis mere |