Få mere at vide
3-hydroxyhexansyre, TRC
Artikelnummer. 30394201
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
30394201 25 mg
1 options
Artikelnummer. 30394201 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCH82532025MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Hydroxyhexanoic Acid
CAS 10191-24-9
Renhedsgrad noter GC
Molekylær formel C6 H12 O3
Mængde 25 mg
Synonym (+/-)-3-Hydroxyhexanoic Acid, 3-Hydroxycaproic Acid, 3-Hydroxyhexanoic Acid, β-Hydroxy-n-caproic Acid, β-Hydroxycaproic Acid, β-Hydroxyhexanoic Acid
InChI formel InChI=1S/C6H12O3/c1-2-3-5(7)4-6(8)9/h5,7H,2-4H2,1H3,(H,8,9)
SMIL CCCC(O)CC(=O)O
IUPAC navn 3-hydroxyhexansyre
Molekylvægt (g/mol) 132.158
Formel vægt 132.0786
Procent renhed >95