Få mere at vide
3-Hydroxyhexadecanoic Acid Methyl Ester, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Methyl 3-Hydroxyhexadecanoate |
| Mængde | 5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C17H34O3/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-16(18)15-17(19)20-2/h16,18H,3-15H2,1-2H3 |
| Formel vægt | 286.2508 |