Få mere at vide
3-Hydroxyglutaric Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-Hydroxyglutaric Acid |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 5 mg |
| InChI formel | disodium;pentakis(azanylidynemethyl)-(oxoniumylidyne-λ^{4}-azanyl)iron(2+);dihydrate |
| Formel vægt | 148.0372 |
| Procent renhed | >95% |