missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

3-Hydroxyglutaric Acid Dimethyl Ester, TRC

Artikelnummer. 30406108
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30406108 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30406108 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCH9425901G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 3-Hydroxyglutaric Acid Dimethyl Ester
CAS 7250-55-7
Molekylær formel C7H12O5
Mængde 1 g
Synonym 3-Hydroxy-pentanedioic Acid Dimethyl Ester, Dimethyl 3-hydroxyglutarate, NSC 30047
InChI formel InChI=1S/C7H12O5/c1-11-6(9)3-5(8)4-7(10)12-2/h5,8H,3-4H2,1-2H3
SMIL COC(=O)CC(O)CC(=O)OC
IUPAC navn dimethyl 3-hydroxypentanedioate
Molekylvægt (g/mol) 176.17
Formel vægt 176.0685
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.