Få mere at vide
3-Hydroxyfluoranthene-d9, CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-Hydroxyfluoranthene-D9 |
| CAS | 2733214-80-5 |
| Molekylær formel | C16 D9 H O |
| Mængde | 0.025 g |
| Synonym | 3-Fluoranthenol-d9, 3-Hydroxyfluoranthene-D9, 3-Hydroxyfluoranthene-1,2,4,5,6,7,8,9,10-d9 |
| InChI formel | InChI=1 S/C16H10O/c17-15-9-8-13-11-5-2-1-4-10(11)12-6-3-7-14(15)16(12)13/h1-9,17 H/i1D,2 D,3 D,4 D,5 D,6 D,7 D,8 D,9 D |
| SMIL | [2 H]c1c([2 H])c([2 H])c2c(c1[2 H])c3c([2 H])c([2 H])c([2 H])c4c(O)c([2 H])c([2 H])c2c34 |
| IUPAC navn | 1,2,4,5,6,7,8,9,10-nonadeuteriofluoranthen-3-ol |
| Molekylvægt (g/mol) | 227.3055 |
| Formel vægt | 227.1297 g/mol |
| Vis mere |