Få mere at vide
3-Hydroxyflavon, 98+%
Artikelnummer. 11439266
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11439266 1 g 1g
11449266 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11439266 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A18110.03
 Begrænset vare
På lager
CAS: 577-85-5 | C15H10O3 | 238,24 g/mol
3-Hydroxyflavon er en reaktant involveret i undersøgelser af fotokemisk induceret dioxygenase-type CO-frigivelsesreaktivitet; faseoverførselsbeskyttelse og afbeskyttelse af hydroxykromoner; og O-methylering med di-Me-carbonat. Som en reaktant er den involveret i syntesen af biologisk aktive molekyler, herunder 2-chlorpyridinderivater til undersøgelser af antitumormidler og telomerasehæmmere; dihydrochromenopyraziner og chromenoquinoxaliner. Det er også involveret i undersøgelser af dets elektrokemiske egenskaber ved hjælp af voltammetriske metoder.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
3-Hydroxyflavon er en reaktant involveret i undersøgelser af fotokemisk induceret dioxygenase-type CO-frigivelsesreaktivitet; faseoverførselsbeskyttelse og afbeskyttelse af hydroxykromoner; og O-methylering med di-Me-carbonat. Som en reaktant er den involveret i syntesen af biologisk aktive molekyler, herunder 2-chlorpyridinderivater til undersøgelser af antitumormidler og telomerasehæmmere; dihydrochromenopyraziner og chromenoquinoxaliner. Det er også involveret i undersøgelser af dets elektrokemiske egenskaber ved hjælp af voltammetriske metoder.
Opløselighed
Uopløseligt i vand. Opløselig i N,N-DMF og ethanol.
Bemærkninger
Stabil under anbefalede opbevaringsforhold. Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 577-85-5
Molekylær formel C15H10O3
Molekylvægt (g/mol) 238.24
MDL nummer MFCD00006832
InChI nøgle HVQAJTFOCKOKIN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-hydroxyflavone, flavonol, 3-hydroxy-2-phenyl-4h-chromen-4-one, flavon-3-ol, 4h-1-benzopyran-4-one, 3-hydroxy-2-phenyl, flavone, 3-hydroxy, 3-hydroxy-2-phenylchromone, unii-ztg9lss5qh, flavone,3-hydroxy, 3-hf
PubChem CID 11349
ChEBI CHEBI:5078
IUPAC navn 3-hydroxy-2-phenylchromen-4-on
SMIL OC1=C(OC2=CC=CC=C2C1=O)C1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Hydroxyflavone
Smeltepunkt 168 °C til 172 °C
Mængde 1 g
Beilstein 15789
Opløselighedsinformation Uopløselig i vand. Opløseligt i N,N-DMF og ethanol.
Formel vægt 238.25
Procent renhed ≥98%