Få mere at vide
3-Hydroxyestra-1,3,5(10)-trien-17beta-yl Butanoate (Estradiol Butyrate), Mikromol™
Beskrivelse
3-Hydroxyestra-1,3,5(10)-trien-17beta-yl Butanoate (Estradiol Butyrate)
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-Hydroxyestra-1,3,5(10)-trien-17beta-yl Butanoate (Estradiol Butyrate) |
| CAS | 18069-79-9 |
| Analyt- eller komponentnavne | 3-Hydroxyestra-1,3,5(10)-trien-17beta-yl Butanoate (Estradiol Butyrate) |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C22H30O3 |
| Certificeringer/compliance | ISO 17025 |
| Synonym | 3-Hydroxyestra-1,3,5(10)-trien-17beta-yl Butanoate, Estradiol Valerate Imp. F (EP), Estradiol Butyrate, Estradiol Valerate Impurity F |
| SMIL | CCCC(=O)O[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3CCc4cc(O)ccc4[C@H]3CC[C@]12C |
| Molekylvægt (g/mol) | 342.47 |
| Mængde | 100 mg |