Få mere at vide
3-Hydroxyestra-1,3,5(10)-trien-17beta-yl Benzoate (Estradiol 17-Benzoate), Mikromol™
Artikelnummer. 30051225
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
30051225 25 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30051225 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0301.070025
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
3-Hydroxyestra-1,3,5(10)-trien-17beta-yl Benzoate (Estradiol 17-Benzoate)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Estradiol 17-Benzoate
CAS 983-30-2
Analyt- eller komponentnavne Estradiol 17-Benzoate
Forsendelsestilstand Ice pack (-20°C)
Molekylær formel C25 H28 O3
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym 3-Hydroxyestra-1,3,5(10)-trien-17beta-yl Benzoate, Estradiol Benzoate Imp. D (EP), Estradiol 17-Benzoate, Estradiol Benzoate Impurity D
InChI formel InChI=1S/C25H28O3/c1-25-14-13-20-19-10-8-18(26)15-17(19)7-9-21(20)22(25)11-12-23(25)28-24(27)16-5-3-2-4-6-16/h2-6,8,10,15,20-23,26H,7,9,11-14H2,1H3/t20-,21-,22+,23+,25+/m1/s1
SMIL C[C@]12CC[C@H]3[C@@H](CCc4cc(O)ccc34)[C@@H]1CC[C@@H]2OC(=O)c5ccccc5
IUPAC navn [(8R,9S,13S,14S,17S)-3-hydroxy-13-methyl-6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-decahydrocyclopenta[a]phenanthren-17-yl] benzoate
Molekylvægt (g/mol) 376.49
Mængde 25 mg
Formel vægt 376.2038 g/mol