Få mere at vide
3-Hydroxyestra-1,3,5(10),9(11)-tetraen-17beta-yl Pentanoate (9,11-Didehydroestradiol Valerate), Mikromol™
Artikelnummer. 18063360
Skift visning
Mængde:
25 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
18063360 25 mg
18012370 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 18063360 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0209.010025
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
3-Hydroxyestra-1,3,5(10),9(11)-tetraen-17beta-yl Pentanoate (9,11-Didehydroestradiol Valerate)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 9,11-Didehydroestradiol Valerate
CAS 95959-20-9
Analyt- eller komponentnavne 9,11-Didehydroestradiol Valerate
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C23 H30 O3
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym 3-Hydroxyestra-1,3,5(10),9(11)-tetraen-17beta-yl Pentanoate, Estradiol Valerate Imp. C (EP), 9,11-Didehydroestradiol Valerate, Estradiol-9-ene valerate, Estradiol Valerate Impurity C
InChI formel InChI=1S/C23H30O3/c1-3-4-5-22(25)26-21-11-10-20-19-8-6-15-14-16(24)7-9-17(15)18(19)12-13-23(20,21)2/h7,9,12,14,19-21,24H,3-6,8,10-11,13H2,1-2H3/t19-,20+,21+,23+/m1/s1
SMIL CCCCC(=O)O[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3CCc4cc(O)ccc4C3=CC[C@]12C
IUPAC navn [(8S,13S,14S,17S)-3-hydroxy-13-methyl-6,7,8,12,14,15,16,17-octahydrocyclopenta[a]phenanthren-17-yl] pentanoate
Molekylvægt (g/mol) 354.48
Mængde 25 mg
Formel vægt 354.2195 g/mol