Få mere at vide
3-hydroxydodecansyre methylester, TRC
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | 3-Hydroxydodecanoic Acid Methyl Ester |
| Mængde | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C13H26O3/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-12(14)11-13(15)16-2/h12,14H,3-11H2,1-2H3 |
| Formel vægt | 230.1882 |