Få mere at vide
3-Hydroxydecanoic Acid, TRC
Artikelnummer. 30394630
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
30394630 100 mg
1 options
Artikelnummer. 30394630 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCH943233100MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kemisk navn eller materiale 3-Hydroxydecanoic Acid
CAS 14292-26-3
Molekylær formel C10H20O3
Mængde 100 mg
InChI formel InChI=1S/C10H20O3/c1-2-3-4-5-6-7-9(11)8-10(12)13/h9,11H,2-8H2,1H3,(H,12,13)
SMIL CCCCCCCC(O)CC(=O)O
Molekylvægt (g/mol) 188.26