Få mere at vide
3-Hydroxychrysene, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-Hydroxychrysene |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C18H12O/c19-14-8-5-13-7-9-16-15-4-2-1-3-12(15)6-10-17(16)18(13)11-14/h1-11,19H |
| Formel vægt | 244.0888 |