Få mere at vide
3-Hydroxychlorpromazine Hydrochloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-Hydroxychlorpromazine Hydrochloride |
| Mængde | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C17H19ClN2OS.ClH/c1-19(2)8-5-9-20-13-6-3-4-7-16(13)22-17-11-15(21)12(18)10-14(17)20;/h3-4,6-7,10-11,21H,5,8-9H2,1-2H3;1H |
| Formel vægt | 370.067 |