Få mere at vide
3-Hydroxycarbofuran 100 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30310343
Skift visning
Mængde:
10 x 1 ml
Artikelnummer. Mængde
30310343 10 x 1 ml
1 options
Artikelnummer. 30310343 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREGH09010099AL
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Carbofuran-3-hydroxy
CAS 16655-82-6
Analyt- eller komponentnavne Carbofuran-3-hydroxy
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C12 H15 N O4
Koncentration 100 μg/mL
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym 3-Hydroxycarbofuran
InChI formel InChI=1S/C12H15NO4/c1-12(2)10(14)7-5-4-6-8(9(7)17-12)16-11(15)13-3/h4-6,10,14H,1-3H3,(H,13,15)
SMIL CNC(=O)Oc1cccc2C(O)C(C)(C)Oc12
IUPAC navn (3-hydroxy-2,2-dimethyl-3H-1-benzofuran-7-yl) N-methylcarbamate
Opløsningsmiddel eller Matrix Acetonitrile
Molekylvægt (g/mol) 237.25
Mængde 10 x 1 ml
Formel vægt 237.1001 g/mol