Få mere at vide
3-Hydroxycarbofuran 100 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Carbofuran-3-hydroxy |
| CAS | 16655-82-6 |
| Analyt- eller komponentnavne | Carbofuran-3-hydroxy |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C12 H15 N O4 |
| Koncentration | 100 μg/mL |
| Certificeringer/compliance | ISO 17034 |
| Synonym | 3-Hydroxycarbofuran |
| InChI formel | InChI=1S/C12H15NO4/c1-12(2)10(14)7-5-4-6-8(9(7)17-12)16-11(15)13-3/h4-6,10,14H,1-3H3,(H,13,15) |
| SMIL | CNC(=O)Oc1cccc2C(O)C(C)(C)Oc12 |
| Vis mere |