Få mere at vide
(±)-3-Hydroxysmørsyre (teknisk kvalitet), TRC
Artikelnummer. 30407953
Skift visning
Mængde:
1 g
Artikelnummer. Mængde
30407953 1 g
1 options
Artikelnummer. 30407953 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCH3242601G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 29-10-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Hydroxybutanoic Acid
CAS 300-85-6
Molekylær formel C4 H8 O3
Mængde 1 g
Synonym Butanoic acid, 3-hydroxy-, Butyric acid, 3-hydroxy- (8CI), 3-Hydroxybutanoic acid, (±)-3-Hydroxy-n-butyric acid, (±)-3-Hydroxybutanoic acid, (±)-3-Hydroxybutyric acid, (±)-β-Hydroxybutyric acid, 3-Hydroxybutyric acid, DL-3-Hydroxybutyric acid, DL-β-Hydroxybutyric acid, NSC 3806, β-Hydroxy-n-butyric acid, β-Hydroxybutanoic acid, β-Hydroxybutyric acid
InChI formel InChI=1S/C4H8O3/c1-3(5)2-4(6)7/h3,5H,2H2,1H3,(H,6,7)
SMIL CC(O)CC(=O)O
IUPAC navn 3-hydroxybutansyre
Molekylvægt (g/mol) 104.1
Formel vægt 104.0473