Få mere at vide
3-Hydroxybutyric acid, tech.
Artikelnummer. 11359528
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11359528 5 g 5g
11369528 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11359528 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 043354.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 300-85-6 | C4H8O3 | 104.105 g/mol
Industrielt anvendes 3-hydroxybutansyre til fremstilling af bionedbrydelig plast. Det fungerer også som et opløsningsmiddel i organoleptika, kosmetik. Det bruges også til enantioselektiv syntese af D-(-)-3-hydroxysmørsyre af Escherichia coli.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 300-85-6
Molekylær formel C4H8O3
Molekylvægt (g/mol) 104.105
MDL nummer MFCD00004546
InChI nøgle WHBMMWSBFZVSSR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-hydroxybutyric acid, butanoic acid, 3-hydroxy, beta-hydroxybutyric acid, dl-beta-hydroxybutyric acid, beta-hydroxybuttersaeure, 3 hba, 3-hydroxybuttersaeure, beta-hydroxy-n-butyric acid, 3 hydroxybutyrate, butyric acid, 3-hydroxy
PubChem CID 441
ChEBI CHEBI:20067
IUPAC navn 3-hydroxybutansyre
SMIL CC(CC(=O)O)O
Specifications
Kemisk navn eller materiale 3-Hydroxybutyric acid
Farve Farveløs
Tæthed 1.13 g/mL
Kogepunkt 130°C (12 mmHg)
Flammepunkt >112°C (234°F)
Brydningsindeks 1.4445
Mængde 5 g
Følsomhed Hygroscopic
Merck Index 14,4816
Opløselighedsinformation Soluble in water, alcohol, ether
Formel vægt 104.1
Grad Teknisk
Fysisk form Væske