Få mere at vide
3-Hydroxybutyric acid, MedChemExpress
Artikelnummer. 16495576
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
16495576 100 mg
1 options
Artikelnummer. 16495576 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY113378
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-10-2026
MedChemExpress 3-Hydroxybutyric acid (β-Hydroxybutyric acid) is a metabolite that is elevated in type I diabetes. 3-Hydroxybutyric acid can modulate the properties of membrane lipids.
3-Hydroxybutyric acid (β-Hydroxybutyric acid) is a metabolite that is elevated in type I diabetes. 3-Hydroxybutyric acid can modulate the properties of membrane lipids.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Hydroxybutyric acid
Fysisk form Solid
CAS 300-85-6
Farve White
Mængde 100 mg
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C4H8O3
Til brug med (applikation) Metabolism-sugar/lipid metabolism
Synonym β-Hydroxybutyric acid
Opløselighedsinformation H2O : 250 mg/mL (2401.54 mM; Need ultrasonic) ∣0.1 M NaOH : 100 mg/mL (960.61 mM; ultrasonic and adjust pH to 6 with NaOH)
SMIL CC(O)CC(O)=O
Molekylvægt (g/mol) 104.1
Formel vægt 104.1
Procent renhed 98.0%