Få mere at vide
3-Hydroxybutyric acid, 97%
Artikelnummer. 15403937
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15403937 25 g 25g
15493927 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15403937 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H30426.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 300-85-6 | C4H8O3 | 104.105 g/mol
3-Hydroxysmørsyre anvendes i enantioselektiv syntese af D-(-)-3-hydroxysmørsyre af escherichia coli. Det danner film af tilfældig copolymer med (R)-3-hydroxypentansyre, (R)-3-hydroxyhexansyre, 4-hydroxysmørsyre, 6-hydroxyhexansyre og (S,S)-lactid ved smeltekrystalliseret metode.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
3-Hydroxysmørsyre bruges i enantioselektiv syntese af D-(-)-3-hydroxysmørsyre af escherichia coli. Det danner film af tilfældig copolymer med (R)-3-hydroxypentansyre, (R)-3-hydroxyhexansyre, 4-hydroxysmørsyre, 6-hydroxyhexansyre og (S,S)-lactid ved smeltekrystalliseret metode.
Opløselighed Blandbar med
vand, alkohol og ether.
Bemærkninger
Hygroskopisk. Uforeneligt med syrer og baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 300-85-6
Molekylær formel C4H8O3
Molekylvægt (g/mol) 104.105
MDL nummer MFCD00004546
InChI nøgle WHBMMWSBFZVSSR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-hydroxybutyric acid, butanoic acid, 3-hydroxy, beta-hydroxybutyric acid, dl-beta-hydroxybutyric acid, beta-hydroxybuttersaeure, 3 hba, 3-hydroxybuttersaeure, beta-hydroxy-n-butyric acid, 3 hydroxybutyrate, butyric acid, 3-hydroxy
PubChem CID 441
ChEBI CHEBI:20067
IUPAC navn 3-hydroxybutansyre
SMIL CC(CC(=O)O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Hydroxybutyric acid
Smeltepunkt 36°C to 39°C
Lugt Odorless
Mængde 25 g
Følsomhed Hygroscopic
Merck Index 14,4816
Opløselighedsinformation Miscible with water,alcohol and ether.
Formel vægt 104.1
Procent renhed 98%