Få mere at vide
3-Hydroxysmørsyre, 95%
Artikelnummer. 10245110 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
10 g
50 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
10g
50g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10245110 10 g Glasflaske 10g
10192530 5 g Glasflaske 5g
10239743 50 g Glasflaske 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10245110 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 121050100
Fra kemikalier til kromatografi
Brug rabatkode 27991
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
CAS: 300-85-6 | C4H8O3 | 104,11 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 300-85-6
Molekylær formel C4H8O3
Molekylvægt (g/mol) 104.11
MDL nummer MFCD00004546
InChI nøgle WHBMMWSBFZVSSR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-hydroxybutyric acid, butanoic acid, 3-hydroxy, beta-hydroxybutyric acid, dl-beta-hydroxybutyric acid, beta-hydroxybuttersaeure, 3 hba, 3-hydroxybuttersaeure, beta-hydroxy-n-butyric acid, 3 hydroxybutyrate, butyric acid, 3-hydroxy
PubChem CID 441
ChEBI CHEBI:20067
IUPAC navn 3-hydroxybutansyre
SMIL CC(CC(=O)O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Hydroxybutyric acid
CAS min % 94.0
CAS Max % 100.0
Tæthed 1.1260g/mL
Kogepunkt 118,0 °C til 120,0 °C (2,0 mmHg)
Flammepunkt 112 °C
Analyseprocentområde 95&percent;
Emballage Glasflaske
Lineær formel CH3CH(OH)CH2CO2H
Brydningsindeks 1,4420 til 1,4440
Mængde 10 g
Beilstein 03, 307
Fieser 14,178
Merck Index 15, 4855
Specifik vægtfylde 1.126
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: >10% i vand. Andre opløseligheder: opløselige i alkohol, ether
Formel vægt 104.11
Procent renhed 95%
Grad Teknisk
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3-Hydroxybutyric acid
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.