Få mere at vide
3-Hydroxybutyranilide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-Hydroxybutyranilide |
| CAS | 1954-91-2 |
| Molekylær formel | C10 H13 N O2 |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | N-Phenyl-3-hydroxybutanamide, 3-Hydroxy-N-phenylbutanamide |
| InChI formel | InChI=1S/C10H13NO2/c1-8(12)7-10(13)11-9-5-3-2-4-6-9/h2-6,8,12H,7H2,1H3,(H,11,13) |
| SMIL | CC(O)CC(=O)Nc1ccccc1 |
| IUPAC navn | 3-hydroxy-N-phenylbutanamide |
| Molekylvægt (g/mol) | 179.216 |
| Formel vægt | 179.095 |