Få mere at vide
3-Hydroxybutyraldehyde Dimethyl Acetal, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-Hydroxybutyraldehyde Dimethyl Acetal |
| CAS | 39562-58-8 |
| Molekylær formel | C6H14O3 |
| Mængde | 10 g |
| Synonym | Aldol Dimethyl Acetal, 4,4-Dimethoxy-2-butanol |
| InChI formel | InChI=1S/C6H14O3/c1-5(7)4-6(8-2)9-3/h5-7H,4H2,1-3H3 |
| SMIL | COC(CC(C)O)OC |
| IUPAC navn | 4,4-dimethoxybutan-2-ol |
| Molekylvægt (g/mol) | 134.17 |
| Formel vægt | 134.0943 |