Få mere at vide
3-Hydroxybiuret, Mikromol™
Beskrivelse
3-Hydroxybiuret
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-Hydroxybiuret |
| CAS | 4381-13-9 |
| Analyt- eller komponentnavne | 3-Hydroxybiuret |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C2 H5 N3 O3 |
| Certificeringer/compliance | ISO 17025 |
| Synonym | Imidodicarbonic diamide, 2-hydroxy-, Biuret, 3-hydroxy- (6CI,8CI), 2-Hydroxyimidodicarbonic diamide, 3-Hydroxybiuret |
| InChI formel | InChI=1S/C2H5N3O3/c3-1(6)5(8)2(4)7/h8H,(H2,3,6)(H2,4,7) |
| SMIL | NC(=O)N(O)C(=O)N |
| IUPAC navn | 1-carbamoyl-1-hydroxyurea |
| Vis mere |