Få mere at vide
3-Hydroxybiuret, Mikromol™
Artikelnummer. 17959504
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
17959504 25 mg
1 options
Artikelnummer. 17959504 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0895.050025
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
3-Hydroxybiuret
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Hydroxybiuret
CAS 4381-13-9
Analyt- eller komponentnavne 3-Hydroxybiuret
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C2 H5 N3 O3
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym Imidodicarbonic diamide, 2-hydroxy-, Biuret, 3-hydroxy- (6CI,8CI), 2-Hydroxyimidodicarbonic diamide, 3-Hydroxybiuret
InChI formel InChI=1S/C2H5N3O3/c3-1(6)5(8)2(4)7/h8H,(H2,3,6)(H2,4,7)
SMIL NC(=O)N(O)C(=O)N
IUPAC navn 1-carbamoyl-1-hydroxyurea
Molekylvægt (g/mol) 119.08
Mængde 25 mg
Formel vægt 119.0331 g/mol