Få mere at vide
3-Hydroxybenzylhydrazin-dihydrochlorid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10687392 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10687392 1 g Glasflaske 1g
10378360 5 g Glasflaske 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10687392 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 229030010
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 20-11-2026
CAS: 81012-99-9 | Molekylformel: C7H12Cl2N2O | Molekylvægt: 211,09 g/mol
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Acros Organics . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Acros Organics produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 81012-99-9
Molekylær formel C7H12Cl2N2O
Molekylvægt (g/mol) 211.09
MDL nummer MFCD00044695
InChI nøgle ONOJPUDFIOEGCX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-hydroxybenzylhydrazine dihydrochloride, 3-hydrazinylmethyl phenol dihydrochloride, alpha-hydrazino-m-cresol dihydrochloride, 3-hydroxybenzylhydrazine 2hcl, 3-hydrazinomethyl phenol dihydrochloride, 3-hydroxybenzylhydrazine hydrochloride, m-hydroxybenzylhydrazine dihydrochloride, 3-hydrazinomethyl-phenol dihydrochloride, phenol, 3-hydrazinomethyl-, dihydrochloride, 3-hydrazinomethyl phenol, chloride, chloride
PubChem CID 2724402
IUPAC navn 3-(hydrazinylmethyl)phenol;dihydrochlorid
SMIL [H+].[H+].[Cl-].[Cl-].NNCC1=CC=CC(O)=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Hydroxybenzylhydrazine dihydrochloride
Navn note 98%
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 138 °C
Farve Hvid til beige
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 98%
Emballage Glasflaske
Lineær formel HOC6H4CH2NHNH2·2HCl
Mængde 1 g
Formel vægt 211.09
Procent renhed 98%
Fysisk form Klæbende pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3-Hydroxybenzylhydrazine dihydrochloride
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.