Få mere at vide
3-Hydroxybenzyl Alcohol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-Hydroxybenzyl Alcohol |
| CAS | 620-24-6 |
| Molekylær formel | C7H8O2 |
| Mængde | 5 g |
| Synonym | 3-Hydroxybenzenemethanol, m-Hydroxybenzyl Alcohol, 3-(Hydroxymethyl)phenol, KSD 2405, NSC 60735 |
| InChI formel | InChI=1S/C7H8O2/c8-5-6-2-1-3-7(9)4-6/h1-4,8-9H,5H2 |
| SMIL | OCc1cccc(O)c1 |
| IUPAC navn | 3-(hydroxymethyl)phenol |
| Molekylvægt (g/mol) | 124.14 |
| Formel vægt | 124.0524 |