Få mere at vide
3-Hydroxybenzonitril, 99%
Artikelnummer. 11440297
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11440297 25 g 25g
11430297 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11440297 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B21702.14
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 17-11-2026
CAS: 873-62-1 | C7H5NO | 119,123 g/mol
3-Hydroxybenzonitril, er et mellemprodukt, der kan bruges til syntese af nye Serotonin 5-HT1A-receptoragonister med antinociceptiv aktivitet.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser 3-Hydroxybenzonitril, er et mellemprodukt, der kan bruges
til syntese af nye Serotonin 5-HT1A-receptoragonister med antinociceptiv aktivitet.
Opløselighed Lidt opløseligt i
vand.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevares væk fra oxidationsmiddel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 873-62-1
Molekylær formel C7H5NO
Molekylvægt (g/mol) 119.123
MDL nummer MFCD00002252
InChI nøgle SGHBRHKBCLLVCI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-cyanophenol, m-hydroxybenzonitrile, m-cyanophenol, benzonitrile, 3-hydroxy, benzonitrile, m-hydroxy, 3-hydroxy-benzonitrile, 3-cyano phenol, 3-cyano-phenol, 3-hydroxy benzonitrile, pubchem13113
PubChem CID 13394
IUPAC navn 3-hydroxybenzonitril
SMIL C1=CC(=CC(=C1)O)C#N
Specifications
Kemisk navn eller materiale 3-Hydroxybenzonitrile
Smeltepunkt 78 °C til 81 °C
Mængde 25 g
Opløselighedsinformation Let opløselig i vand.
Formel vægt 119.12
Procent renhed 99%